Methyl-3-amino-4-methyl-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
OR28776-25G
APOSOR28776-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28776-25G
Methyl-3-amino-4-methyl-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171.21 g/mol
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051822
CAS-Nummer: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8