6-Hydroxy-m-toluylsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid

OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 85.7 EUR
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
6-Hydroxy-m-toluylsäure
6-Hydroxy-m-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002461
CAS-Nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR