3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole

OR28784-5G
APOSOR28784-5GEA 26.1 EUR
APOSOR28784-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 107…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020738
CAS-Nummer: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR