2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR28795-5G
APOSOR28795-5GEA
313
EUR
APOSOR28795-5G
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110.12 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173725 CAS-Nummer: 35034-22-1 UN: 3259 ADR: 8 III |