2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28803-5G
APOSOR28803-5GEA
21.9
EUR
APOSOR28803-5G
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₅N₃S Molecular Weight: 115,16 g/mol Schmelzpunkt: 223…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003110 CAS-Nummer: 108-33-8 EINECS: 203-573-7 |