1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone, 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin-2-one

OR2880T-1G
APOSOR2880T-1GEA 29 EUR
APOSOR2880T-1G
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₇H₁₄N₂O
Molecular Weight: 142,202 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C/1mmHg
Dichte: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003201
CAS-Nummer: 7663-77-6
EINECS: 231-632-7
UN: 3267
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR