3,4-Diaminobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28812-500G
APOSOR28812-500GEA 230 EUR
APOSOR28812-500G
3,4-Diaminobenzoesäure 98%
3,4-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 208…210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007726
CAS-Nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2