6-Aminoindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2883-250MG
APOSOR2883-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2883-250MG
6-Aminoindol
6-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 161…166 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02093959
CAS-Nummer: 5318-27-4