2,4-Xylylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28861-5G
APOSOR28861-5GEA 0 EUR
APOSOR28861-5G
2,4-Xylylisothiocyanat
2,4-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Siedepunkt: 122…130 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 25…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022054
CAS-Nummer: 39842-01-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III