2-Isopropylphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28865-25G
APOSOR28865-25GEA 130 EUR
APOSOR28865-25G
2-Isopropylphenylisothiocyanat
2-Isopropylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₀H₁₁NS
Molecular Weight: 177,27 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C/10mmHg
Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022053
CAS-Nummer: 36176-31-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III