Di-tert-butylpyrocarbonat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 0 EUR
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Di-tert-butylpyrocarbonat

Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.

Formel: C₁₀H₁₈O₅
Siedepunkt: 56…57 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR