N-Iodsuccinimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28900-100G
OR28900-25G
OR28900-500G
APOSOR28900-100GEA
37.7
EUR
APOSOR28900-100G
APOSOR28900-25G
APOSOR28900-500G
N-Iodsuccinimid 98%
N-Iodsuccinimid
Formel:
C₄H₄INO₂ Schmelzpunkt: 202 °C (Zersetzung) Dichte: 2,245 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005512 CAS-Nummer: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...