N-Iodsuccinimid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR28900-100G OR28900-25G OR28900-500G
APOSOR28900-100GEA 37.7 EUR
APOSOR28900-100G APOSOR28900-25G APOSOR28900-500G
N-Iodsuccinimid 98%
N-Iodsuccinimid
Formel: C₄H₄INO₂
Schmelzpunkt: 202 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,245 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005512
CAS-Nummer: 516-12-1
EINECS: 208-221-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR