4-Hydroxybenzylaceton
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28913-1G
APOSOR28913-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28913-1G
4-Hydroxybenzylaceton
4-Hydroxybenzylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002394
CAS-Nummer: 5471-51-2