5-Bromnicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 0 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
5-Bromnicotinsäure 98%
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 178…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5