4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 0 EUR
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Siedepunkt: 143…144 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007445
CAS-Nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II