5-(Chloromethyl)quinolin-8-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Chloromethyl)-8-quinolinol Hydrochloride
OR2892-1G
APOSOR2892-1GEA
132
EUR
APOSOR2892-1G
5-(Chloromethyl)quinolin-8-ol hydrochloride
5-(Chloromethyl)quinolin-8-ol hydrochloride
Formel:
C₁₀H₉Cl₂NO Molecular Weight: 230,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01790514 CAS-Nummer: 4053-45-6 |