3,4-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cinchomeronsäure
OR28966-100G
OR28966-25G
OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA
52.2
EUR
APOSOR28966-100G
APOSOR28966-25G
APOSOR28966-500G
3,4-Pyridindicarbonsäure
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Schmelzpunkt: 262 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006392 CAS-Nummer: 490-11-9 EINECS: 207-705-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...