3,4-Pyridindicarbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Cinchomeronsäure

OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
3,4-Pyridindicarbonsäure
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Schmelzpunkt: 262 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR