(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, (R)-(-)-Glycerolepichlorhydrin

OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 72.5 EUR
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Siedepunkt: 114…117 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077759
CAS-Nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR