2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28983-1G
APOSOR28983-1GEA
79.9
EUR
APOSOR28983-1G
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
Formel:
C₅H₇N₃S Molecular Weight: 141,194 g/mol Schmelzpunkt: 194…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03659724 CAS-Nummer: 129486-91-5 |