4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Aminophenyl)-1,2,3-thiadiazole
OR29027-250MG
APOSOR29027-250MGEA
109
EUR
APOSOR29027-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
Formel:
C₈H₇N₃S Molecular Weight: 177,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052104 CAS-Nummer: 121180-51-6 |