3-(Chloromethyl)-5-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1,2,3-thiadiazole
OR29042-250MG
APOSOR29042-250MGEA 163 EUR
APOSOR29042-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₅H₃ClN₄OS
Molecular Weight: 202,622 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313801
CAS-Nummer: 253586-59-3