3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29046-1G OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA 0 EUR
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel: C₉H₈N₂O
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052191
CAS-Nummer: 157837-31-5