3,4-Thiophendicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophene-3,4-dicarboxylic acid
OR2907-25G
APOSOR2907-25GEA
127
EUR
APOSOR2907-25G
3,4-Thiophendicarbonsäure
3,4-Thiophendicarbonsäure
Formel:
C₆H₄O₄S Molecular Weight: 172.15 g/mol Schmelzpunkt: 227…231 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00067079 CAS-Nummer: 4282-29-5 |