3-(4-Chlorophenoxy)propanenitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile

OR29095-100MG
APOSOR29095-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR29095-100MG
3-(4-Chlorophenoxy)propanenitrile
3-(4-Chlorophenoxy)propanenitrile
Formel: C₉H₈ClNO
Molecular Weight: 181,619 g/mol
Siedepunkt: 125…128 °C (0,2 mm Hg)
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569392
CAS-Nummer: 46125-42-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR