3-(Chlormethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR29122-1G OR29122-5G
APOSOR29122-1GEA 92.8 EUR
APOSOR29122-1G APOSOR29122-5G
3-(Chlormethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084965
CAS-Nummer: 175205-61-5
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR