2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridon, 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridin
OR2913-100G
APOSOR2913-100GEA 232 EUR
APOSOR2913-100G
2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin 95+%
2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010690
CAS-Nummer: 21901-41-7