5-(5-Bromothien-2-yl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(5-Bromothien-2-yl)-1,2-oxazole, 2-Bromo-5-(isoxazol-5-yl)thiophene
OR29131-1G
APOSOR29131-1GEA
65.4
EUR
APOSOR29131-1G
5-(5-Bromothien-2-yl)isoxazole
5-(5-Bromothien-2-yl)isoxazole
Formel:
C₇H₄BrNOS Molecular Weight: 230,082 g/mol Schmelzpunkt: 66…67 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03618406 CAS-Nummer: 138716-31-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |