3'-Cyanoacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Acetylamino)benzonitrile, N-(3-Cyanophenyl)acetamide
OR29135-25G
APOSOR29135-25GEA
993
EUR
APOSOR29135-25G
3'-Cyanoacetanilide
3'-Cyanoacetanilide
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,173 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01047361 CAS-Nummer: 58202-84-9 |