2-Chlor-4-methyl-3-nitropyridin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-nitro-4-picolin
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chlor-4-methyl-3-nitropyridin 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.57 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012347
CAS-Nummer: 23056-39-5