Tri(2-thienyl)phosphine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tri(thiophen-2-yl)phosphine
OR29178-1G
APOSOR29178-1GEA
0
EUR
APOSOR29178-1G
Tri(2-thienyl)phosphine
Tri(2-thienyl)phosphine
Formel:
C₁₂H₉PS₃ Molecular Weight: 280,36 g/mol Schmelzpunkt: 28…30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015471 CAS-Nummer: 24171-89-9 |