2-Formylbenzene-1,4-disulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2923-1G
APOSOR2923-1GEA
217
EUR
APOSOR2923-1G
2-Formylbenzene-1,4-disulphonate
2-Formylbenzene-1,4-disulphonate
Formel:
C₇H₆O₇S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840860 CAS-Nummer: 51818-11-2 |