2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29238-1G
APOSOR29238-1GEA
21.9
EUR
APOSOR29238-1G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145,16 g/mol Schmelzpunkt: 121…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115151 CAS-Nummer: 75415-03-1 |