ethyl 2-(1,4-dimethyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR29248-1G
APOSOR29248-1GEA
132
EUR
APOSOR29248-1G
ethyl 2-(1,4-dimethyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetate
ethyl 2-(1,4-dimethyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00178772 CAS-Nummer: 175205-86-4 |