3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2925-100G
OR2925-500G
OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA
271
EUR
APOSOR2925-100G
APOSOR2925-500G
APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Formel:
2C₇H₅ClO₃·H₂O Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02662353 CAS-Nummer: 128161-59-1 |