4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 29 EUR
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 80,7…81.2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01934575
CAS-Nummer: 52768-17-9