4-Cyan-2-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyano-2-methylaniline
OR2931-25G
APOSOR2931-25GEA 203 EUR
APOSOR2931-25G
4-Cyan-2-methylanilin
4-Cyan-2-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.17
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 95
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093969
CAS-Nummer: 78881-21-7