4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dioxo-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine, 4H,6H-Benzo[e]pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazepine-4,6-dione
OR29335-20MG
APOSOR29335-20MGEA
29
EUR
APOSOR29335-20MG
4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
Formel:
C₁₂H₇NO₃ Molecular Weight: 213,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00662464 CAS-Nummer: 259269-45-9 |