2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29343-1G
APOSOR29343-1GEA 92.8 EUR
APOSOR29343-1G
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₈H₂₀N₂O
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 112253-26-6