1-Chlor-5-iodpentan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2936-25G
APOSOR2936-25GEA 74.1 EUR
APOSOR2936-25G
1-Chlor-5-iodpentan
1-Chlor-5-iodpentan
Formel: C₅H₁₀ClI
Molecular Weight: 232.49 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C/3mmHg
Dichte: 1.663 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039416
CAS-Nummer: 60274-60-4
EINECS: 262-137-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR