3,3-Dimethylacryloyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR29360-5G
APOSOR29360-5GEA 37.7 EUR
APOSOR29360-5G
3,3-Dimethylacryloyl chloride
3,3-Dimethylacryloyl chloride
Formel: C₅H₇ClO
Siedepunkt: 145…147 °C/760mmHg
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3350-78-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR