Ethyl 2-acetyl-4-oxopentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-ethanoyl-4-oxopentanoate, 3-(Ethoxycarbonyl)hexane-2,5-dione
OR29456-500MG
APOSOR29456-500MGEA
143
EUR
APOSOR29456-500MG
Ethyl 2-acetyl-4-oxopentanoate
Ethyl 2-acetyl-4-oxopentanoate
Formel:
C₉H₁₄O₄ Molecular Weight: 186,205 g/mol Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204229 CAS-Nummer: 41892-81-3 |