3-Aminoisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 102 EUR
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinsäure 98%
3-Aminoisonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 287…291 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137840
CAS-Nummer: 7579-20-6