Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29475-250MG
APOSOR29475-250MGEA
109
EUR
APOSOR29475-250MG
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₃ Molecular Weight: 245,274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276981 CAS-Nummer: 175276-70-7 |