3-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR29524-1G
APOSOR29524-1GEA 166 EUR
APOSOR29524-1G
3-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
3-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂OS
Molecular Weight: 178,21 g/mol
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02677688
CAS-Nummer: 26033-27-2