5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde, 5-Chloro-3-formylbenzo[b]thiophene, 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carboxaldehyde
OR29527-100MG
APOSOR29527-100MGEA
34.8
EUR
APOSOR29527-100MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₅ClOS Molecular Weight: 196,653 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677690 CAS-Nummer: 16296-68-7 |