5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29613-1G
APOSOR29613-1GEA 50.9 EUR
APOSOR29613-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel: C₅H₈N₄O
Molecular Weight: 140,15 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03423274
CAS-Nummer: 40535-14-6