4'-(4-Bromphenyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2964-25G
APOSOR2964-25GEA 0 EUR
APOSOR2964-25G
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon 98%
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143242
CAS-Nummer: 5731-01-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III