1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
OR29643-25G
APOSOR29643-25GEA
94.4
EUR
APOSOR29643-25G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154.17 g/mol Schmelzpunkt: 142…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156147 CAS-Nummer: 50920-65-5 |